Learn More
Greiner Bio-One Pipettes sérologiques stériles de 10 ml
Conception pipetage antigoutte avec une clarté optique élevée et une précision maximale.
170.00€ - 522.00€
Spécification
Matériau | PS |
---|---|
Stérilité | Stérile |
Graduée | Oui |
Graduations | 1/10 |
Volume (métrique) | 10 ml |
Code produit | Marque | Type d’emballage | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type d’emballage | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10119860
|
Greiner Bio-One
607107 |
En vrac |
522.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10043353
|
Greiner Bio-One
607160 |
Individual Plastic Wrap |
170.00€
200 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- PS de haute qualité
- Transparent, graduation facilement lisible
- Bandelette verticale de couleur pour une plus grande facilité de lecture du volume
- Matériau filtrant fibreux synthétique pour la protection contre
Spécification
PS | |
Oui | |
10 ml |
Stérile | |
1/10 | |
Pipette sérologique |