Learn More
Hamilton™ 10 μL 900 Series Microliter Syringe
The 900 series syringe is the economical version of the 800 series syringe.
271.00€ - 408.00€
Spécification
Diamètre (impériale) interne | 0,019 in |
---|---|
Diamètre (impériale) externe | 0.260 in. |
Diamètre (métrique) interne | 0.485 mm |
Diamètre (métrique) externe | 6.60 mm |
Température (impériale) min. | 50°F |
Code produit | Marque | Calibre d’aiguille | Type de pointe d’aiguille | Type de connexion | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Calibre d’aiguille | Type de pointe d’aiguille | Type de connexion | Prix | Quantité et disponibilité | |||
17854332
|
Hamilton™
CAL80370 |
26s G | Aigu, biseauté, courbe, non perforant | Amovible |
408.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17884412
|
Hamilton™
CAL80360 |
26s G | Aigu, biseauté, courbe, non perforant | Cemented |
371.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17884332
|
Hamilton™
CAL80387 |
23s G | Cône | Cemented |
271.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17824302
|
Hamilton™
CAL7659-01 |
No Needle Included | No Needle Included | Amovible |
382.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- This series of Microliter syringes is ideal for dispensing volumes up to 10 μL.
- The syringe holder is permanently attached to the syringe barrel, reducing the initial cost of the syringe but eliminating the possibility of replacement components.
Spécification
0,019 in | |
0.485 mm | |
50°F | |
10 μl |
0.260 in. | |
6.60 mm | |
10°C |