Learn More
Velp Scientifica™ Outil de distribution de 10 à 5000 ml
Stator et rotor interchangeables flexibles, faciles à utiliser, rapides et conviviaux. L’outil de distribution Velp Scientifica™ de 10 à 5000 ml est un instrument utilisé pour une large gamme d’utilisations qui garantit d’excellentes performances et une sécurité optimale.
Marque:  Velp Scientifica™ A00000029
Code produit. 15349524
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Peut être assemblé en quelques secondes et sans utiliser d’outils
  • Composé d’un rotor à grande vitesse avec des lames aiguisées logées dans un stator stationnaire doté d’ouvertures
  • Rend l’OV5 compatible aux applications les plus diverses
Spécification
Spécification
Outil de distribution
Rotor : 15 mm, stator : 20 mm
220 mm
Homogénéiseur OV5
1 de chaque
10 ml à 5 L
de 40 à 175 mm
Industrie du papier et des tissus, industrie pharmaceutique, lutte contre la pollution par les eaux usées, applications de l’industrie de la peinture
VSS2FER2