Learn More
1-Triméthylsilylméthanol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
34.90€ - 114.00€
Identifiants chimiques
CAS | 3219-63-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H12OSi |
Poids moléculaire (g/mol) | 104.224 |
Numéro MDL | MFCD00004596 |
Clé InChI | ZQKNBDOVPOZPLY-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | trimethylsilyl methanol, 1-trimethylsilylmethanol, hydroxymethyltrimethylsilane, methanol, trimethylsilyl, silane, hydroxymethyl trimethyl, hydroxymethyl trimethylsilane, trimethylhydroxymethylsilane, methanol, 1-trimethylsilyl, trimethylsilyl-methanol, acmc-209hrr |
CID PubChem | 76692 |
Nom IUPAC | Triméthylsilylméthanol |
SMILES | C[Si](C)(C)CO |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11396856
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L04251.03 |
1 g |
34.90€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11306866
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L04251.06 |
5 g |
114.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
1-Trimethylsilylmethanol is used as nucleophile to resolve the racemate obtained from enantioselective esterification of naproxen (2-(6-methoxy-2-naphthyl) propionic acid) by lipases. It was also used as a nucleophilic hydroxymethylation agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 1-triméthylsilylméthanol est utilisé comme nucléophile pour résoudre le racémate obtenu à partir de l’estérification énantiosélective du naproxène (l’acide 2-(6-méthoxy-2-naphtyl) propionique) par les lipases. Il a également été utilisé comme agent d’hydroxyméthylation nucléophile.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Conserver à 4°C. Incompatible avec les agents oxydants. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
Identifiants chimiques
3219-63-4 | |
104.224 | |
ZQKNBDOVPOZPLY-UHFFFAOYSA-N | |
76692 | |
C[Si](C)(C)CO |
C4H12OSi | |
MFCD00004596 | |
trimethylsilyl methanol, 1-trimethylsilylmethanol, hydroxymethyltrimethylsilane, methanol, trimethylsilyl, silane, hydroxymethyl trimethyl, hydroxymethyl trimethylsilane, trimethylhydroxymethylsilane, methanol, 1-trimethylsilyl, trimethylsilyl-methanol, acmc-209hrr | |
Triméthylsilylméthanol |
Spécification
121°C to 122°C | |
3219-63-4 | |
MFCD00004596 | |
1731486 | |
trimethylsilyl methanol, 1-trimethylsilylmethanol, hydroxymethyltrimethylsilane, methanol, trimethylsilyl, silane, hydroxymethyl trimethyl, hydroxymethyl trimethylsilane, trimethylhydroxymethylsilane, methanol, 1-trimethylsilyl, trimethylsilyl-methanol, acmc-209hrr | |
ZQKNBDOVPOZPLY-UHFFFAOYSA-N | |
Triméthylsilylméthanol | |
76692 | |
≥98% | |
0.827 |
1-Trimethylsilylmethanol | |
C4H12OSi | |
UN1993 | |
31°C (87°F) | |
Fully miscible in water. | |
C[Si](C)(C)CO | |
104.224 | |
104.23 | |
1.419 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H226
Liquide et vapeurs inflammables.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P280-P303+P361+P353-P370+P378q-P501c
H226
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES INFLAMMABLES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 221-746-5
missing translation for 'rtecsNumber' : PC4100000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only