Learn More
1-S-octyl-β-D-thioglucopyranoside, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
56.20€ - 514.00€
Identifiants chimiques
CAS | 85618-21-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C14H28O5S |
Poids moléculaire (g/mol) | 308.44 |
Numéro MDL | MFCD00012189 |
Clé InChI | CGVLVOOFCGWBCS-DGTMBMJNSA-N |
Synonyme | octyl thioglucopyranoside, octyl-i 2-d-1-thioglucopyranoside |
CID PubChem | 53720324 |
Nom IUPAC | (2R,3S,4S,5S,6S)-2-(hydroxyméthyl)-6-octylsulfanyloxane-3,4,5-triol |
SMILES | CCCCCCCCSC1C(C(C(C(O1)CO)O)O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10731361
|
Thermo Scientific Acros
315005000 |
500 mg | Flacon en verre | ||||||
10137653
|
Thermo Scientific Acros
315000025 |
2.5 g | Flacon en verre |
176.00€
2.50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10239643
|
Thermo Scientific Acros
315000100 |
10 g | Flacon en verre |
514.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
85618-21-9 | |
308.44 | |
CGVLVOOFCGWBCS-DGTMBMJNSA-N | |
53720324 | |
CCCCCCCCSC1C(C(C(C(O1)CO)O)O)O |
C14H28O5S | |
MFCD00012189 | |
octyl thioglucopyranoside, octyl-i 2-d-1-thioglucopyranoside | |
(2R,3S,4S,5S,6S)-2-(hydroxyméthyl)-6-octylsulfanyloxane-3,4,5-triol |
Spécification
1-S-Octyl-β-D-thioglucopyranoside | |
85618-21-9 | |
100.0 | |
Authentic | |
C14H28O5S | |
− 46.00 (20.00°C c=1,CH3OH) | |
octyl thioglucopyranoside, octyl-i 2-d-1-thioglucopyranoside | |
CGVLVOOFCGWBCS-DGTMBMJNSA-N | |
(2R,3S,4S,5S,6S)-2-(hydroxyméthyl)-6-octylsulfanyloxane-3,4,5-triol | |
53720324 | |
98% |
98% | |
97.5 | |
Blanc | |
97.5% min. (ELSD) (HPLC) | |
MFCD00012189 | |
-46 | |
Solubility in water: soluble | |
CCCCCCCCSC1C(C(C(C(O1)CO)O)O)O | |
308.44 | |
308.44 | |
Poudre |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only