Learn More
Acide 1-propylboronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
56.58€ - 944.70€
Identifiants chimiques
CAS | 17745-45-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H9BO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 87.91 |
Numéro MDL | MFCD01074564 |
Clé InChI | JAQOMSTTXPGKTN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | n-propylboronic acid, 1-propaneboronic acid, propaneboronic acid, boronic acid, propyl, 1-propylboronic acid, 1-propaneboronic, n-propylboronc acd, propyl boronic acid, pubchem6019 |
CID PubChem | 351065 |
Nom IUPAC | Acide propylboronique |
SMILES | CCCB(O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11364346
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L19965.03 |
1 g |
56.58€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11374346
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L19965.06 |
5 g |
223.11€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11384346
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L19965.14 |
25 g |
944.70€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
17745-45-8 | |
87.91 | |
JAQOMSTTXPGKTN-UHFFFAOYSA-N | |
351065 | |
CCCB(O)O |
C3H9BO2 | |
MFCD01074564 | |
n-propylboronic acid, 1-propaneboronic acid, propaneboronic acid, boronic acid, propyl, 1-propylboronic acid, 1-propaneboronic, n-propylboronc acd, propyl boronic acid, pubchem6019 | |
Acide propylboronique |
Spécification
1-Propylboronic acid | |
105°C to 107°C | |
MFCD01074564 | |
Air sensitive; Hygroscopic | |
JAQOMSTTXPGKTN-UHFFFAOYSA-N | |
Acide propylboronique | |
351065 | |
98% |
17745-45-8 | |
C3H9BO2 | |
1731884 | |
n-propylboronic acid, 1-propaneboronic acid, propaneboronic acid, boronic acid, propyl, 1-propylboronic acid, 1-propaneboronic, n-propylboronc acd, propyl boronic acid, pubchem6019 | |
CCCB(O)O | |
87.91 | |
87.91 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : 2° à 8°C