Learn More
1-propylamine, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
37.29€ - 115.58€
Identifiants chimiques
CAS 107-10-8
Formule moléculaire C3H9N
Poids moléculaire (g/mol) 59.112
Numéro MDL MFCD00008205
Clé InChI WGYKZJWCGVVSQN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme propylamine, 1-propanamine, 1-propylamine, propanamine, n-propylamine, 1-aminopropane, monopropylamine, mono-n-propylamine, propyl amine, n-propyl amine
CID PubChem 7852
ChEBI CHEBI:39870
Nom IUPAC propan-1-amine
SMILES CCCN
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11358068
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
036635.AK
250 mL
37.29€
250mL
11368068
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
036635.K2
1 L
115.58€
1L
Description
Description
1-Propylamine is used in chemical analysis and to make other chemicals. It is used as finishing agent of drugs, paints, rubber, fiber, textile and resin. Also it can be used as petroleum additive and preservative. It is used in the production of fiber and engineering plastics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
107-10-8
59.112
WGYKZJWCGVVSQN-UHFFFAOYSA-N
7852
propan-1-amine
C3H9N
MFCD00008205
propylamine, 1-propanamine, 1-propylamine, propanamine, n-propylamine, 1-aminopropane, monopropylamine, mono-n-propylamine, propyl amine, n-propyl amine
CHEBI:39870
CCCN
Spécification
1-Propylamine
°C to 83°C
48°C to 49°C
>99+%
1.389
UN1277
Air Sensitive
propylamine, 1-propanamine, 1-propylamine, propanamine, n-propylamine, 1-aminopropane, monopropylamine, mono-n-propylamine, propyl amine, n-propyl amine
WGYKZJWCGVVSQN-UHFFFAOYSA-N
propan-1-amine
7852
59.11
Liquide
107-10-8
0.719 g/mL
-12°C (10°F)
C3H9N
MFCD00008205
1098243
14,7843
Fully miscible with water. Highly soluble in ethanol and acetone,soluble in benzene and chloroform and slightly soluble in carbon tetrachloride.
CCCN
59.112
CHEBI:39870
≥99%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H225-H311-H314-H318-H302
P210-P233-P234-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P390-P501c
H225-H290-H302-H311+H331-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :PROPYLAMINE
missing translation for 'einecsNumber' : 203-462-3
missing translation for 'rtecsNumber' : UH9100000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous argon
Identifiant produit
  • n-Propylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 1-Propanamine