Learn More
1-Propanol, puriss. p.a., Honeywell™
Code produit. 15683980
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
160 kg
Identifiants chimiques
CAS 71-23-8
Formule moléculaire C3H8O
Poids moléculaire (g/mol) 60.10
Numéro MDL MFCD00002941
Clé InChI BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol
CID PubChem 1031
ChEBI CHEBI:28831
Nom IUPAC propan-1-ol
SMILES CCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Propanol
Densité 0.804g/mL at 25°C
Quantité 160 kg
Limite d’explosion 0.137
Point d’éclair 22°C (71.6°F)
Température d’allumage 700°F
Formule linéaire CH3CH2CH2OH
Tension de vapeur 14.9 mmHg (20°C), 10 mmHg (147°C)
Numéro UN UN1274
Beilstein 1098242
Poids de la formule 60.1g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.5% (GC)
Qualité puriss. p.a.