Learn More
1-propanol, + de 99 %, Thermo Scientific Chemicals
25.50€ - 69.80€
Identifiants chimiques
CAS 71-23-8
Formule moléculaire C3H8O
Poids moléculaire (g/mol) 60.10
Numéro MDL MFCD00002941
Clé InChI BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol
CID PubChem 1031
ChEBI CHEBI:28831
Nom IUPAC propan-1-ol
SMILES CCCO
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11498727
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A19902.AP
500 mL
25.50€
500mL
11408737
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A19902.0F
2500 mL
69.80€
2500mL
Description
Description
1-Propanol is used as a solvent and an entrainer in azeotropic distillation. It is used as a precursor to prepare propyl acetate, propylamide and propyl halides by reacting with acetic acid, ammonia and halogens respectively. It is actively used as a solvent in inks for flexographic printing, which is a technique used for printing. It is added to cleaners, floor polishes and metal degreasing fluids and is used as an additional solvent in the manufacture of adhesives. It enhances the drying characteristics of alkyd resins, electrodeposition paints and baking finishes in coating industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-propanol est utilisé comme solvant et comme agent de distillation azéotropique. Il est utilisé comme précurseur pour préparer les halogénures de propyle, de propylamide et de propyle en réagissant respectivement avec l’acide acétique, l’ammoniac et les halogènes. Il est activement utilisé comme solvant dans les encres pour l’impression flexographique, qui est une technique utilisée pour l’impression. Il est ajouté aux nettoyants, aux revêtements de sol et aux liquides de dégraissage des métaux et est utilisé comme solvant supplémentaire dans la fabrication des adhésifs. Il améliore les caractéristiques de séchage des résines alkydes, des peintures électrodéposition et des finitions de cuisson dans l’industrie du revêtement.
Solubilité
Miscible avec de l’eau, des alcools, des cétones, des aldéhydes, des éthers, des glycols, des hydrocarbures aromatiques et aliphatiques.
Remarques
Très inflammable. Incompatible avec les métaux alcalins, les masses alcalines, l’aluminium, les agents oxydants, les composés nitro.
Spécification
Identifiants chimiques
71-23-8
60.10
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
1031
propan-1-ol
C3H8O
MFCD00002941
1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol
CHEBI:28831
CCCO
Spécification
1-Propanol
71-23-8
97°C
Alcohol-like
C3H8O
UN1274
14,7842
Miscible with water,alcohols,ketones,aldehydes,ethers,glycols,aromatic and aliphatic hydrocarbons.
CCCO
60.10
CHEBI:28831
≥99%
-127°C
0.804
15°C (59°F)
1.385
MFCD00002941
1098242
1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
propan-1-ol
1031
60.1
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H225-H318-H336
Liquide et vapeurs très inflammables.
Provoque de graves lésions des yeux.
Peut provoquer somnolence ou vertiges.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P370+P378q-P501c
H225-H318-H336
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :N-PROPANOL
missing translation for 'einecsNumber' : 200-746-9
missing translation for 'rtecsNumber' : UH8225000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante