Learn More
1-Pipérazinepropionitrile, Thermo Scientific Chemicals
47.00€ - 236.18€
Identifiants chimiques
CAS 34064-86-3
Formule moléculaire C7H13N3
Poids moléculaire (g/mol) 139.202
Numéro MDL MFCD02093566
Clé InChI MVOFPBMQTXKONX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-piperazin-1-yl propanenitrile, 3-piperazin-1-yl-propionitrile, 1-piperazinepropionitrile, 3-1-piperazinyl-propionitril, 1-2-cyanoethyl piperazine, 3-piperazin-1-yl propionitrile, 3-1-piperazino propionitrile, 3-1-piperazinyl propionitrile, 3-1-piperazinyl-propionitrile, 3-piperazinylpropanenitrile
CID PubChem 2052050
Nom IUPAC 3-pipérazine-1-ylpropanénitrile
SMILES C1CN(CCN1)CCC#N
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11410270
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50710.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11420270
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50710.06
5 g
236.18€
5g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
34064-86-3
139.202
MVOFPBMQTXKONX-UHFFFAOYSA-N
2052050
C1CN(CCN1)CCC#N
C7H13N3
MFCD02093566
3-piperazin-1-yl propanenitrile, 3-piperazin-1-yl-propionitrile, 1-piperazinepropionitrile, 3-1-piperazinyl-propionitril, 1-2-cyanoethyl piperazine, 3-piperazin-1-yl propionitrile, 3-1-piperazino propionitrile, 3-1-piperazinyl propionitrile, 3-1-piperazinyl-propionitrile, 3-piperazinylpropanenitrile
3-pipérazine-1-ylpropanénitrile
Spécification
1-Piperazinepropionitrile
C7H13N3
UN3276
MVOFPBMQTXKONX-UHFFFAOYSA-N
3-pipérazine-1-ylpropanénitrile
2052050
34064-86-3
MFCD02093566
3-piperazin-1-yl propanenitrile, 3-piperazin-1-yl-propionitrile, 1-piperazinepropionitrile, 3-1-piperazinyl-propionitril, 1-2-cyanoethyl piperazine, 3-piperazin-1-yl propionitrile, 3-1-piperazino propionitrile, 3-1-piperazinyl propionitrile, 3-1-piperazinyl-propionitrile, 3-piperazinylpropanenitrile
C1CN(CCN1)CCC#N
139.202
139.2
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H331-H302-H312-H315-H319-H335
Toxic if inhaled.
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: NITRILES, LIQUID, TOXIC, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante