Learn More
Acide 1-(phénylsulfonyle)-1H-indol-2-ylboronique, 97 %
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1-(Phenylsulfonyl)-1H-indol-2-ylboronic acid |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 1 g |
Poids de la formule | 301.13 |