Learn More
(+/-)-1-Phényléthanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
69.30€ - 731.00€
Identifiants chimiques
CAS | 98-85-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H10O |
Poids moléculaire (g/mol) | 122.167 |
Numéro MDL | MFCD00004508 |
Clé InChI | WAPNOHKVXSQRPX-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | methylphenyl carbinol, 1-phenylethan-1-ol, alpha-methylbenzyl alcohol, styralyl alcohol, 1-phenethyl alcohol, styrallyl alcohol, methylphenylcarbinol, 1-phenylethyl alcohol, phenylmethylcarbinol, 1-hydroxyethyl benzene |
CID PubChem | 7409 |
ChEBI | CHEBI:669 |
Nom IUPAC | 1-phényléthanol |
SMILES | CC(C1=CC=CC=C1)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11444934
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13837.36 |
500 g |
69.30€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11451478
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13837.0E |
2500 g |
266.00€
2500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11461478
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13837.0C |
10,000 g |
731.00€
10000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The Arthrobacter sp. is able to grow with (+ I-,(-)-1-phenylethanol or the racemic mixture as sole source of carbon. Growth is most rapid with the (-)-isomer, doubling time 12 h. Lipases show good activity and, in some cases, improved enantioselectivity when employed in pure ionic liquids for dynamic kinetic resolution of 1-phenylethanol by transesterification.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’Arthrobacter sp. est capable de croître avec le (+ I-,(-)-1-phényléthanol ou le mélange racémique comme seule source de carbone. La croissance est plus rapide avec l’isomère (-), doublant le temps de 12 h. Les lipases montrent une bonne activité et, dans certains cas, une énantiosélectivité améliorée lorsqu’elles sont utilisées dans des liquides ioniques purs pour une résolution cinétique dynamique de 1-phényléthanol par transestérification.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts, et des acides.
Identifiants chimiques
98-85-1 | |
122.167 | |
WAPNOHKVXSQRPX-UHFFFAOYSA-N | |
7409 | |
1-phényléthanol |
C8H10O | |
MFCD00004508 | |
methylphenyl carbinol, 1-phenylethan-1-ol, alpha-methylbenzyl alcohol, styralyl alcohol, 1-phenethyl alcohol, styrallyl alcohol, methylphenylcarbinol, 1-phenylethyl alcohol, phenylmethylcarbinol, 1-hydroxyethyl benzene | |
CHEBI:669 | |
CC(C1=CC=CC=C1)O |
Spécification
(+/-)-1-Phenylethanol | |
19°C to 20°C | |
203°C to 205°C | |
MFCD00004508 | |
methylphenyl carbinol, 1-phenylethan-1-ol, alpha-methylbenzyl alcohol, styralyl alcohol, 1-phenethyl alcohol, styrallyl alcohol, methylphenylcarbinol, 1-phenylethyl alcohol, phenylmethylcarbinol, 1-hydroxyethyl benzene | |
WAPNOHKVXSQRPX-UHFFFAOYSA-N | |
1-phényléthanol | |
7409 | |
122.17 |
98-85-1 | |
1.012 | |
C8H10O | |
UN2937 | |
Insoluble in water. | |
CC(C1=CC=CC=C1)O | |
122.167 | |
CHEBI:669 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H318-H302-H335-H227-H315
Provoque de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
Peut irriter les voies respiratoires.
Liquide inflammable.
Provoque une irritation cutanée.
P210-P264b-P270-P280-P301+P312-P305+P351+P338-P330-P370+P378q-P501c
H227-H302-H319
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :ALPHA-MÉTHYLBENZYL ALCOOL, LIQUIDES
missing translation for 'einecsNumber' : 202-707-1
missing translation for 'rtecsNumber' : DO9275000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only