Learn More
1-Phényl-3 -triméthylsilyl-2 -propyn-1-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
83.70€ - 324.00€
Identifiants chimiques
CAS 89530-34-7
Formule moléculaire C12H16OSi
Poids moléculaire (g/mol) 204.344
Numéro MDL MFCD05864336
Clé InChI RVTDALNDYLDVMN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-phenyl-3-trimethylsilyl-2-propyn-1-ol, 1-phenyl-3-trimethylsilyl prop-2-yn-1-ol, benzenemethanol, a-2-trimethylsilyl ethynyl, acmc-20ln8h, alpha-trimethylsilyl ethynylbenzyl alcohol, 4,4-dimethyl-1-phenyl-4-silapent-2-yn-1-ol, alpha-trimethylsilyl ethynyl-benzenemethanol, alpha-trimethylsilyl-ethynyl-benzenemethanol, alpha-trimethylsilyl ethynyl-benzene-methanol, 1-phenyl-3-1,1,1-trimethylsilyl-2-propyn-1-ol
CID PubChem 2760416
Nom IUPAC 1-phényl-3-triméthylsilylprop-2-yn-1-ol
SMILES C[Si](C)(C)C#CC(C1=CC=CC=C1)O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15430228
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H53426.06
5 g
83.70€
5g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15440228
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H53426.14
25 g
324.00€
25g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
89530-34-7
204.344
RVTDALNDYLDVMN-UHFFFAOYSA-N
2760416
C[Si](C)(C)C#CC(C1=CC=CC=C1)O
C12H16OSi
MFCD05864336
1-phenyl-3-trimethylsilyl-2-propyn-1-ol, 1-phenyl-3-trimethylsilyl prop-2-yn-1-ol, benzenemethanol, a-2-trimethylsilyl ethynyl, acmc-20ln8h, alpha-trimethylsilyl ethynylbenzyl alcohol, 4,4-dimethyl-1-phenyl-4-silapent-2-yn-1-ol, alpha-trimethylsilyl ethynyl-benzenemethanol, alpha-trimethylsilyl-ethynyl-benzenemethanol, alpha-trimethylsilyl ethynyl-benzene-methanol, 1-phenyl-3-1,1,1-trimethylsilyl-2-propyn-1-ol
1-phényl-3-triméthylsilylprop-2-yn-1-ol
Spécification
1-Phenyl-3-trimethylsilyl-2-propyn-1-ol
C12H16OSi
110°C (230°F)
RVTDALNDYLDVMN-UHFFFAOYSA-N
1-phényl-3-triméthylsilylprop-2-yn-1-ol
2760416
97%
0.961
89530-34-7
MFCD05864336
1-phenyl-3-trimethylsilyl-2-propyn-1-ol, 1-phenyl-3-trimethylsilyl prop-2-yn-1-ol, benzenemethanol, a-2-trimethylsilyl ethynyl, acmc-20ln8h, alpha-trimethylsilyl ethynylbenzyl alcohol, 4,4-dimethyl-1-phenyl-4-silapent-2-yn-1-ol, alpha-trimethylsilyl ethynyl-benzenemethanol, alpha-trimethylsilyl-ethynyl-benzenemethanol, alpha-trimethylsilyl ethynyl-benzene-methanol, 1-phenyl-3-1,1,1-trimethylsilyl-2-propyn-1-ol
C[Si](C)(C)C#CC(C1=CC=CC=C1)O
204.344
204.34
1.5193
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H319
Provoque une grave irritation oculaire.
P264b-P280i-P305+P351+P338
H319
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante