Learn More
Acide 1-octylboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11344346
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
1-Octylboronic acid is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 1-octylboronique est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 28741-08-4
Formule moléculaire C8H19BO2
Poids moléculaire (g/mol) 158.048
Numéro MDL MFCD01074560
Clé InChI GKFRVXOKPXCXAK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-octylboronic acid, 1-octylboronic acid, boronic acid, octyl, 1-n-octaneboronic acid, boronic acid, b-octyl, caprylboronic acid, acmc-1cbf1, n-octaneboronic acid, b-octyl-boronic acid
CID PubChem 5195177
Nom IUPAC Acide octylboronique
SMILES B(CCCCCCCC)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Octylboronic acid
Point de fusion 81°C to 85°C
Quantité 5 g
Beilstein 1739759
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 158.05
Pourcentage de pureté 97%