Learn More
1-octanol, ≥ 99 %, qualité spectrophotométrique ACS, Honeywell™ Riedel-de-Haën™
Click to view available options
Quantité:
1 L
2 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Glass bottle
Description
- Réactifs et solvants de qualité ACS testés spécifiquement pour les applications spectrophotométriques.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1-Octanol |
Point de fusion | -15°C |
Densité | 0.827g/mL at 25°C |
Point d’ébullition | 194°C |
Point d’éclair | 80°C (176°F) |
Conditionnement | Flacon en verre |
Formule linéaire | CH3(CH2)7OH |
Indice de réfraction | 1.429 |
Quantité | 1 L |
Beilstein | 1697461 |