Learn More
Sel de sodium d’acide 1-octanesulfonique, chromatographie de paires d‘ions, solution de 0,1 M, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
250 mL
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Spécification
Forme physique | Liquide |
Quantité | 250 mL |
Numéro MDL | 7544 |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |