Learn More
1-Octane Sulfonic Acid Sodium Salt, Ion Pair Chromatography, Fisher Chemical
C8H17NaO3S, numéro CAS-5324-84-5, 1-octanesulfonate, sodium, octylsulfonate de sodium, ipc-alks-8, acide 1-octanesulfonique, sel de sodium, sel de sodium de l’acide 1-octanesulfonique, octylsulfonate de sodium, octanesulfonate de sodium, octane de sodium -1-sulfonate, 1-octanesulfonate de sodium, unii-j46ez5jyb3, 100 g, blanc
30.60€ - 662.00€
Identifiants chimiques
CAS | 5324-84-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H17NaO3S |
Poids moléculaire (g/mol) | 216.27 |
Numéro MDL | MFCD00007544 |
Clé InChI | HRQDCDQDOPSGBR-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | sodium 1-octanesulfonate, sodium octane-1-sulfonate, 1-octanesulfonic acid sodium salt, sodium octanesulfonate, 1-octanesulfonic acid, sodium salt, 1-octanesulfonate, sodium, sodium octylsulfonate, unii-j46ez5jyb3, octyl sodium sulfonate, ipc-alks-8 |
CID PubChem | 23669624 |
SMILES | [Na+].CCCCCCCCS([O-])(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10450364
|
Fisher Chemical
O/0028/44 |
5 g | Cuve en verre |
30.60€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10151910
|
Fisher Chemical
O/0028/46 |
25 g | Récipient de poudre en plastique |
195.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10498790
|
Fisher Chemical
O/0028/48 |
100 g | Récipient de poudre en plastique |
662.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
C8H17NaO3S, numéro CAS-5324-84-5, 1-octanesulfonate, sodium, octylsulfonate de sodium, ipc-alks-8, acide 1-octanesulfonique, sel de sodium, sel de sodium de l’acide 1-octanesulfonique, octylsulfonate de sodium, octanesulfonate de sodium, octane de sodium -1-sulfonate, 1-octanesulfonate de sodium, unii-j46ez5jyb3, 100 g, blanc
Identifiants chimiques
5324-84-5 | |
216.27 | |
HRQDCDQDOPSGBR-UHFFFAOYSA-M | |
23669624 |
C8H17NaO3S | |
MFCD00007544 | |
sodium 1-octanesulfonate, sodium octane-1-sulfonate, 1-octanesulfonic acid sodium salt, sodium octanesulfonate, 1-octanesulfonic acid, sodium salt, 1-octanesulfonate, sodium, sodium octylsulfonate, unii-j46ez5jyb3, octyl sodium sulfonate, ipc-alks-8 | |
[Na+].CCCCCCCCS([O-])(=O)=O |
Spécification
300°C | |
Blanc | |
Solide en poudre | |
MFCD00007544 | |
HRQDCDQDOPSGBR-UHFFFAOYSA-M | |
Sodium ;octane-1-sulfonate | |
23669624 |
5324-84-5 | |
5.5 to 7.5 | |
C8H17NaO3S | |
sodium 1-octanesulfonate, sodium octane-1-sulfonate, 1-octanesulfonic acid sodium salt, sodium octanesulfonate, 1-octanesulfonic acid, sodium salt, 1-octanesulfonate, sodium, sodium octylsulfonate, unii-j46ez5jyb3, octyl sodium sulfonate, ipc-alks-8 | |
[Na+].CCCCCCCCS([O-])(=O)=O | |
216.27 | |
216.28g/mol |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- 1-Octanesulfonic acid, sodium salt
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.