Learn More
Chlorhydrate de 1-octadecylamine, Thermo Scientific Chemicals
44.40€ - 161.00€
Identifiants chimiques
CAS 1838-08-0
Formule moléculaire C18H40ClN
Poids moléculaire (g/mol) 305.975
Numéro MDL MFCD00042018
Clé InChI RNYJXPUAFDFIQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme octadecylamine hydrochloride, stearylamine hydrochloride, 1-octadecylamine hydrochloride, stearamine hydrochloride, unii-3v3v50q0sj, 1-octadecanamine, hydrochloride, octadecylamine, hydrochloride, acmc-1bnqe, octadecyl-ammonium chloride, c18h39n.hcl
CID PubChem 519552
Nom IUPAC Octadécane-1-amine ; Chlorhydrate
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCN.Cl
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11364088
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
041378.06
5 g
44.40€
5g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11374088
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
041378.14
25 g
161.00€
25g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
1-Octadecylamine hydrochloride is used as organic intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
1838-08-0
305.975
RNYJXPUAFDFIQJ-UHFFFAOYSA-N
519552
CCCCCCCCCCCCCCCCCCN.Cl
C18H40ClN
MFCD00042018
octadecylamine hydrochloride, stearylamine hydrochloride, 1-octadecylamine hydrochloride, stearamine hydrochloride, unii-3v3v50q0sj, 1-octadecanamine, hydrochloride, octadecylamine, hydrochloride, acmc-1bnqe, octadecyl-ammonium chloride, c18h39n.hcl
Octadécane-1-amine ; Chlorhydrate
Spécification
1-Octadecylamine hydrochloride
160°C
MFCD00042018
Soluble in hot methanol.
CCCCCCCCCCCCCCCCCCN.Cl
305.975
305.97
1838-08-0
C18H40ClN
octadecylamine hydrochloride, stearylamine hydrochloride, 1-octadecylamine hydrochloride, stearamine hydrochloride, unii-3v3v50q0sj, 1-octadecanamine, hydrochloride, octadecylamine, hydrochloride, acmc-1bnqe, octadecyl-ammonium chloride, c18h39n.hcl
RNYJXPUAFDFIQJ-UHFFFAOYSA-N
Octadécane-1-amine ; Chlorhydrate
519552
Poudre
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 217-410-2
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante