Learn More
1-Octadécyclamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
50.30€ - 137.00€
Identifiants chimiques
CAS | 124-30-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C18H39N |
Poids moléculaire (g/mol) | 269.52 |
Numéro MDL | MFCD00008159 |
Clé InChI | REYJJPSVUYRZGE-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | octadecylamine, 1-octadecanamine, stearylamine, 1-octadecylamine, octadecanamine, stearamine, 1-aminooctadecane, n-octadecylamine, n-stearylamine, armofilm |
CID PubChem | 15793 |
ChEBI | CHEBI:63866 |
Nom IUPAC | octadecan-1-amine |
SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCCN |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11348266
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L15458.14 |
25 g |
50.30€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11358266
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L15458.22 |
100 g |
137.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
1-Octadecylamine is used as asphalt emulsifier, lubricant and dispersants. It acts as a cationic surfactant and find applications is hair rinse bases, wood preservatives, textile softeners, dyeing auxiliaries and pigment grinding aids. It is used in boiler as an additive, which prevents the corrosion arises due to steam. It is a basic building block and used as an intermediate in the preparation of their amine derivatives, ethoxylates and amides. Metal oxide nano crystals having controlled size and shape are prepared by the thermal decomposition of metal nitrates with octadecylamine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications1-octadécylamine est utilisé comme émulsifiant d’asphalte, lubrifiant et dispersants. Il agit comme un surfactant cationique et trouve des applications dont les bases de rinçage de cheveux, les conservateurs de bois, les adoucisseurs textiles, les auxiliaires de teinture et les aides au broyage de pigments. Il est utilisé dans la chaudière comme additif, ce qui empêche la corrosion due à la vapeur. Il s’agit d’un bloc de construction de base utilisé comme intermédiaire dans la préparation de leurs dérivés d’amines, éthoxylates et amides. Les nanocristaux d’oxyde de métal ayant une taille et une forme contrôlées sont préparés par décomposition thermique de nitrates métalliques avec l’octadécylamine.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme, l’alcool, l’éther, le benzène et l’acétone. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les acides, les chlorures acides, les anhydrides d’acides et les agents oxydants.
Identifiants chimiques
124-30-1 | |
269.52 | |
REYJJPSVUYRZGE-UHFFFAOYSA-N | |
15793 | |
octadecan-1-amine |
C18H39N | |
MFCD00008159 | |
octadecylamine, 1-octadecanamine, stearylamine, 1-octadecylamine, octadecanamine, stearamine, 1-aminooctadecane, n-octadecylamine, n-stearylamine, armofilm | |
CHEBI:63866 | |
CCCCCCCCCCCCCCCCCCN |
Spécification
1-Octadecylamine | |
53°C to 55°C | |
180°C to 183°C (5 mmHg) | |
C18H39N | |
MFCD00008159 | |
octadecylamine, 1-octadecanamine, stearylamine, 1-octadecylamine, octadecanamine, stearamine, 1-aminooctadecane, n-octadecylamine, n-stearylamine, armofilm | |
REYJJPSVUYRZGE-UHFFFAOYSA-N | |
octadecan-1-amine | |
15793 | |
269.52 |
124-30-1 | |
0.862 | |
148°C (298°F) | |
CH3(CH2)17NH2 | |
636111 | |
Soluble in chloroform,alcohol,ether,benzene and acetone.Insoluble in water. | |
CCCCCCCCCCCCCCCCCCN | |
269.52 | |
CHEBI:63866 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H315-H319-H335
Toxique en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P262-P264b-P270-P280-P301+P312-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P314-P330-P363-P501c
H302-H314-H318-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :9 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 204-695-3
missing translation for 'rtecsNumber' : RG4150000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only