Learn More
1-Nonylamine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
117.00€ - 1436.00€
Identifiants chimiques
CAS | 112-20-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H22ClN |
Poids moléculaire (g/mol) | 179.73 |
Numéro MDL | MFCD00008249 |
Clé InChI | IMGHCWMUWVHYCO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | nonylamine, n-nonylamine, 1-aminononane, 1-nonanamine, 1-nonylamine, unii-7l7h2ht4ok, 7l7h2ht4ok, nonyl-amine, n-nonyl amine, amine c9 |
CID PubChem | 16215 |
Nom IUPAC | nonan-1-amine |
SMILES | [Cl-].CCCCCCCCC[NH3+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11463737
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18209.14 |
25 g |
117.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11473737
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18209.22 |
100 g |
343.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11483737
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18209.36 |
500 g |
1436.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
1-Nonylamine is used as pharmaceutical intermediate. It is also used as a building block.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa 1-nonylamine est utilisée comme intermédiaire pharmaceutique. Elle est aussi utilisée comme bloc de construction.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants et le dioxyde de carbone.
Identifiants chimiques
112-20-9 | |
179.73 | |
IMGHCWMUWVHYCO-UHFFFAOYSA-N | |
16215 | |
[Cl-].CCCCCCCCC[NH3+] |
C9H22ClN | |
MFCD00008249 | |
nonylamine, n-nonylamine, 1-aminononane, 1-nonanamine, 1-nonylamine, unii-7l7h2ht4ok, 7l7h2ht4ok, nonyl-amine, n-nonyl amine, amine c9 | |
nonan-1-amine |
Spécification
1-Nonylamine | |
-1°C | |
200°C to 202°C | |
Amine-like | |
1.433 | |
UN2735 | |
Air Sensitive | |
Slightly soluble in water. | |
[Cl-].CCCCCCCCC[NH3+] | |
179.73 | |
143.27 |
112-20-9 | |
0.784 | |
62°C (143°F) | |
C9H22ClN | |
MFCD00008249 | |
1733633 | |
nonylamine, n-nonylamine, 1-aminononane, 1-nonanamine, 1-nonylamine, unii-7l7h2ht4ok, 7l7h2ht4ok, nonyl-amine, n-nonyl amine, amine c9 | |
IMGHCWMUWVHYCO-UHFFFAOYSA-N | |
nonan-1-amine | |
16215 | |
≥98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318-H227
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Liquide combustible.
P210-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H227-H302+H312+H332-H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 203-945-9
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous argon
RUO – Research Use Only