Learn More
Chlorure de 1-naphthoyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
42.40€ - 153.00€
Identifiants chimiques
CAS | 879-18-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C11H7ClO |
Poids moléculaire (g/mol) | 190.63 |
Numéro MDL | MFCD00004002 |
Clé InChI | NSNPSJGHTQIXDO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1-naphthoyl chloride, 1-naphthalenecarbonyl chloride, 1-naphthoylchloride, 1-naphthoic acid chloride, 1-chlorocarbonyl naphthalene, alpha-naphthoyl chloride, .alpha.-naphthoyl chloride, naphthalenecarbonyl chloride, naphthoylchloride, naphthoyl chloride |
CID PubChem | 70146 |
Nom IUPAC | Chlorure de naphtalène1-carbonyle |
SMILES | ClC(=O)C1=C2C=CC=CC2=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10409950
|
Thermo Scientific Acros
270380100 |
10 g | Flacon en verre |
42.40€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10559263
|
Thermo Scientific Acros
270380500 |
50 g | Flacon en verre |
153.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
879-18-5 | |
190.63 | |
NSNPSJGHTQIXDO-UHFFFAOYSA-N | |
70146 | |
ClC(=O)C1=C2C=CC=CC2=CC=C1 |
C11H7ClO | |
MFCD00004002 | |
1-naphthoyl chloride, 1-naphthalenecarbonyl chloride, 1-naphthoylchloride, 1-naphthoic acid chloride, 1-chlorocarbonyl naphthalene, alpha-naphthoyl chloride, .alpha.-naphthoyl chloride, naphthalenecarbonyl chloride, naphthoylchloride, naphthoyl chloride | |
Chlorure de naphtalène1-carbonyle |
Spécification
1-Naphthoyl chloride | |
98.5 | |
16°C to 19°C | |
1.2600g/mL | |
>110°C | |
98.5% min. (GC) | |
1.6515 to 1.6535 | |
09, 648 | |
1-naphthoyl chloride, 1-naphthalenecarbonyl chloride, 1-naphthoylchloride, 1-naphthoic acid chloride, 1-chlorocarbonyl naphthalene, alpha-naphthoyl chloride, .alpha.-naphthoyl chloride, naphthalenecarbonyl chloride, naphthoylchloride, naphthoyl chloride | |
NSNPSJGHTQIXDO-UHFFFAOYSA-N | |
Chlorure de naphtalène1-carbonyle | |
70146 | |
99% |
879-18-5 | |
100.0 | |
Blanc | |
190°C (35.0 mmHg) | |
Authentique | |
C11H7ClO | |
MFCD00004002 | |
1.26 | |
Solubility in water: decomposes | |
ClC(=O)C1=C2C=CC=CC2=CC=C1 | |
190.63 | |
190.63 | |
Poudre, flocons ou cristaux |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Porter un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 212-903-9
- 1-Naphthoyl chloride
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.