Learn More
Chlorure de 1-naphthoyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
35.30€ - 484.00€
Identifiants chimiques
CAS | 879-18-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C11H7ClO |
Poids moléculaire (g/mol) | 190.63 |
Numéro MDL | MFCD00004002 |
Clé InChI | NSNPSJGHTQIXDO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1-naphthoyl chloride, 1-naphthalenecarbonyl chloride, 1-naphthoylchloride, 1-naphthoic acid chloride, 1-chlorocarbonyl naphthalene, alpha-naphthoyl chloride, .alpha.-naphthoyl chloride, naphthalenecarbonyl chloride, naphthoylchloride, naphthoyl chloride |
CID PubChem | 70146 |
Nom IUPAC | Chlorure de naphtalène1-carbonyle |
SMILES | ClC(=O)C1=C2C=CC=CC2=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11401778
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14460.09 |
10 g |
35.30€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11411778
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14460.18 |
50 g |
106.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11421778
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14460.30 |
250 g |
484.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
1-Naphthoyl chloride has been used as derivatization reagent in analysis of short-chained dodecyl alcohol ethoxylates and dodecyl alcohol by solid-phase extraction combined with dispersive liquid-liquid micro extraction method, as fluorescent labeling reagent in determination of T-2 and HT-2 toxins by HPLC with fluorescence detection, in Arndt-Eistert synthesis in the presence of trimethylsilyldiazomethane and in preparation of 2-ethyl-1-pentyl-3-(1-naphthoyl)indole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe chlorure de 1-naphthoyl a été utilisé comme réactif de dérivatisation dans l’analyse des éthoxylates d’alcool dodécyle à chaîne courte et de l’alcool dodécyle par extraction en phase solide combinée à la méthode de micro-extraction liquide-dispersive, comme réactif de marquage fluorescent dans la détermination des toxines T-2 et HT-2 par HPLC avec détection par fluorescence, en synthèse d’Arndt-Eistert en présence de triméthylsilyldiazométhane et en préparation de 2-éthyl-1-pentyl-3-(1-naphthoyl)indole.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. À conserver à l’écart des agents oxydants, des bases, des amines, des alcools, des métaux actifs et de l’eau / humidité. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte.
Identifiants chimiques
879-18-5 | |
190.63 | |
NSNPSJGHTQIXDO-UHFFFAOYSA-N | |
70146 | |
ClC(=O)C1=C2C=CC=CC2=CC=C1 |
C11H7ClO | |
MFCD00004002 | |
1-naphthoyl chloride, 1-naphthalenecarbonyl chloride, 1-naphthoylchloride, 1-naphthoic acid chloride, 1-chlorocarbonyl naphthalene, alpha-naphthoyl chloride, .alpha.-naphthoyl chloride, naphthalenecarbonyl chloride, naphthoylchloride, naphthoyl chloride | |
Chlorure de naphtalène1-carbonyle |
Spécification
1-Naphthoyl chloride | |
16°C to 19°C | |
118°C (0.1 mmHg) | |
Pungent | |
1.6525 | |
UN3265 | |
Moisture Sensitive | |
Reacts with water. | |
ClC(=O)C1=C2C=CC=CC2=CC=C1 | |
190.63 | |
190.63 |
879-18-5 | |
1.265 | |
>110°C (230°F) | |
C11H7ClO | |
MFCD00004002 | |
775785 | |
1-naphthoyl chloride, 1-naphthalenecarbonyl chloride, 1-naphthoylchloride, 1-naphthoic acid chloride, 1-chlorocarbonyl naphthalene, alpha-naphthoyl chloride, .alpha.-naphthoyl chloride, naphthalenecarbonyl chloride, naphthoylchloride, naphthoyl chloride | |
NSNPSJGHTQIXDO-UHFFFAOYSA-N | |
Chlorure de naphtalène1-carbonyle | |
70146 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDE CORROSIF, ACIDE, ORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 212-903-9
missing translation for 'tsca' : Oui
- 1-Naphthoyl chloride
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: 1-Naphthalenecarbonyl chloride
RUO – Research Use Only