Learn More
1-Naphthaléneméthanol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
52.50€ - 177.00€
Identifiants chimiques
CAS | 4780-79-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C11H10O |
Poids moléculaire (g/mol) | 158.20 |
Numéro MDL | MFCD00004044 |
Clé InChI | PBLNHHSDYFYZNC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1-naphthalenemethanol, 1-naphthylmethanol, 1-hydroxymethylnaphthalene, naphthalene-1-methanol, 1-naphthalene methanol, 1-menaphthyl alcohol, 1-naphthylmethyl alcohol, naphthalen-1-yl-methanol, naphthalen-1-yl methanol, 1-naphthylenemethanol |
CID PubChem | 20908 |
ChEBI | CHEBI:38137 |
Nom IUPAC | (naphthalen-1-yl)methanol |
SMILES | OCC1=C2C=CC=CC2=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11354574
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L01347.09 |
10 g |
52.50€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11364574
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L01347.18 |
50 g |
177.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
4780-79-4 | |
158.20 | |
PBLNHHSDYFYZNC-UHFFFAOYSA-N | |
20908 | |
(naphthalen-1-yl)methanol |
C11H10O | |
MFCD00004044 | |
1-naphthalenemethanol, 1-naphthylmethanol, 1-hydroxymethylnaphthalene, naphthalene-1-methanol, 1-naphthalene methanol, 1-menaphthyl alcohol, 1-naphthylmethyl alcohol, naphthalen-1-yl-methanol, naphthalen-1-yl methanol, 1-naphthylenemethanol | |
CHEBI:38137 | |
OCC1=C2C=CC=CC2=CC=C1 |
Spezifikation
1-Naphthalenemethanol | |
58°C to 63°C | |
C11H10O | |
2042532 | |
PBLNHHSDYFYZNC-UHFFFAOYSA-N | |
(naphthalen-1-yl)methanol | |
20908 | |
158.2 |
4780-79-4 | |
301°C (715 mmHg) | |
MFCD00004044 | |
1-naphthalenemethanol, 1-naphthylmethanol, 1-hydroxymethylnaphthalene, naphthalene-1-methanol, 1-naphthalene methanol, 1-menaphthyl alcohol, 1-naphthylmethyl alcohol, naphthalen-1-yl-methanol, naphthalen-1-yl methanol, 1-naphthylenemethanol | |
OCC1=C2C=CC=CC2=CC=C1 | |
158.20 | |
CHEBI:38137 | |
≥98% |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 225-324-1
missing translation for 'rtecsNumber' : QJ8880000
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only