Learn More
Ester glycolique néopentylique d’acide 1-naphthalénébrique, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11368556
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22871-77-8
Formule moléculaire C15H17BO2
Poids moléculaire (g/mol) 240.109
Numéro MDL MFCD01318167
Clé InChI VWRKQVBSFBSIOI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-naphthaleneboronic acid neopentyl glycol ester, 5,5-dimethyl-2-naphthalen-1-yl-1,3,2-dioxaborinane, 1-naphthaleneboronic acid neopentyl glycol cyclic ester, 2-1-naphthyl-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane, 5,5-dimethyl-2-alpha-naphthyl-1,3,2-dioxaborinane
CID PubChem 22945154
Nom IUPAC 5,5-diméthyl-2-naphtalène-1-yl-1,3,2-dioxaborinane
SMILES B1(OCC(CO1)(C)C)C2=CC=CC3=CC=CC=C23
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Naphthaleneboronic acid neopentyl glycol ester
Point de fusion 67°C to 69°C
Quantité 5 g
Beilstein 3053756
Poids de la formule 240.11
Pourcentage de pureté 98%