Learn More
Acide 1-naphtalène-boronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
41.60€ - 404.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13922-41-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H9BO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 171.99 |
Numéro MDL | MFCD00019722 |
Clé InChI | HUMMCEUVDBVXTQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1-naphthaleneboronic acid, 1-naphthylboronic acid, naphthalene-1-boronic acid, naphthalenyl-1-boronic acid, 1-naphthalene boronic acid, 1-naphthaleneboronicacid, 1-naphthyleneboronic acid, boronic acid, naphthalenyl, 1-borononaphthalene, naphthylboronic acid |
CID PubChem | 254532 |
Nom IUPAC | (naphthalen-1-yl)boronic acid |
SMILES | OB(O)C1=CC=CC2=CC=CC=C12 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11464727
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21219.03 |
1 g |
41.60€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11474727
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21219.06 |
5 g |
102.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11484727
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21219.14 |
25 g |
404.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
1-Naphthaleneboronic acid is a very useful building block for introduction of a naphthyl group through cross-coupling protocols. It is useful in the synthesis of polyaromatic hydrocarbons utilizing the Suzuki reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’acide 1-naphtalèneboronique est un bloc de construction très utile pour l’introduction d’un groupe naphtyle par des protocoles de couplage croisé. Il est utile dans la synthèse d’hydrocarbures polyaromatiques utilisant la réaction de Suzuki.
Solubilité
Soluble dans le méthanol. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants. Conservez dans un récipient bien scellé, dans un lieu sec et frais. Conserver à température ambiante.
Identifiants chimiques
13922-41-3 | |
171.99 | |
HUMMCEUVDBVXTQ-UHFFFAOYSA-N | |
254532 | |
OB(O)C1=CC=CC2=CC=CC=C12 |
C10H9BO2 | |
MFCD00019722 | |
1-naphthaleneboronic acid, 1-naphthylboronic acid, naphthalene-1-boronic acid, naphthalenyl-1-boronic acid, 1-naphthalene boronic acid, 1-naphthaleneboronicacid, 1-naphthyleneboronic acid, boronic acid, naphthalenyl, 1-borononaphthalene, naphthylboronic acid | |
(naphthalen-1-yl)boronic acid |
Spécification
1-Naphthaleneboronic acid | |
204°C to 210°C | |
MFCD00019722 | |
1-naphthaleneboronic acid, 1-naphthylboronic acid, naphthalene-1-boronic acid, naphthalenyl-1-boronic acid, 1-naphthalene boronic acid, 1-naphthaleneboronicacid, 1-naphthyleneboronic acid, boronic acid, naphthalenyl, 1-borononaphthalene, naphthylboronic acid | |
HUMMCEUVDBVXTQ-UHFFFAOYSA-N | |
(naphthalen-1-yl)boronic acid | |
254532 | |
97% |
13922-41-3 | |
C10H9BO2 | |
2937504 | |
Soluble in methanol. Insoluble in water. | |
OB(O)C1=CC=CC2=CC=CC=C12 | |
171.99 | |
171.99 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only