Learn More
1-(n-pentyl)cyclopentanol, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11448907
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 194800-16-3
Formule moléculaire C10H20O
Poids moléculaire (g/mol) 156.269
Numéro MDL MFCD00019284
Clé InChI LPRXLSZAZXWDMY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-n-pentyl cyclopentanol, 1-pentylcyclopentanol, 1-amylcyclopentanol, n-amyl cyclopentanol
CID PubChem 549095
Nom IUPAC 1-pentylcyclopentan-1-ol
SMILES CCCCCC1(CCCC1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(n-Pentyl)cyclopentanol
Point d’éclair 82°C(180°F)
Quantité 25 g
Poids de la formule 156.27
Pourcentage de pureté 98%