Learn More
1-n-Decyl-3-méthylimidazolium tétrafluoroborate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15494846
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
It is employed as a intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il sert d’intermédiaire pour les produits pharmaceutiques.
Remarques
Sensible à lʼhumidité, conserver à lʼabri de lʼhumidité. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 244193-56-4
Formule moléculaire C14H27BF4N2
Poids moléculaire (g/mol) 310.19
Numéro MDL MFCD09038853
Clé InChI QGUMDWFYJYXDTH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-decyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate, dsstox_cid_27891, dsstox_rid_82644, dsstox_gsid_47915, ksc200g6n, c10mim bf4, 1-decyl-3-me-thylimidazolium tetrafluoroborate
CID PubChem 11461044
Nom IUPAC 1-decyl-3-methylimidazol-3-ium ; tétrafluoroborate
SMILES F[B-](F)(F)F.CCCCCCCCCCN1C=C[N+](C)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-n-Decyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
Couleur Jaune
Indice de réfraction 1.444
Quantité 5 g
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 310.18
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide