Learn More
1-n-Butyl-3-méthylimidazolium hexafluorophosphate, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
51.30€ - 293.00€
Identifiants chimiques
CAS | 174501-64-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H15F6N2P |
Poids moléculaire (g/mol) | 284.19 |
Numéro MDL | MFCD03093295 |
Clé InChI | IXQYBUDWDLYNMA-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, 1-butyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium hexafluorophosphate v, unii-zge3n4o8q9, 1-butyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphate, 1-n-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, zge3n4o8q9, butylmethylimidazolium hexafluorophosphate, 1-methyl-3-butylimidazolium hexafluorophosphate, bmim pf6, c4mim hexafluorophosphate |
CID PubChem | 2734174 |
Nom IUPAC | 1-butyl-3-méthylimidazol-3-ium ; Hexafluorophosphate |
SMILES | F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCCCN1C=C[N+](C)=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11379635
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L19086.06 |
5 g |
51.30€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11389635
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L19086.14 |
25 g |
210.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11399635
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L19086.22 |
100 g |
293.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
1-n-Butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate is used as a solvent in headspace gas chromatography and countercurrent chromatography, as mobile and stationary phases. It is widely used in organic synthesis, extraction technologies, electochemistry and biphasic organometallic catalysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLʼhexafluorophosphate de 1-n-Butyl-3-méthylimidazolium est utilisé comme solvant dans la chromatographie en phase gazeuse avec espace de tête et la chromatographie contre-courant, comme phases mobile et stationnaire. Il est largement utilisé dans la synthèse organique, les technologies dʼextraction, lʼélectrochimie et la catalyse organométallique biphasique.
Solubilité
Miscible avec dichlorométhane, chloroforme, acétate dʼéthyle. Immiscible avec de lʼeau, de lʼéther diéthylique et de lʼhexane.
Remarques
Hygroscopique. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
174501-64-5 | |
284.19 | |
IXQYBUDWDLYNMA-UHFFFAOYSA-N | |
2734174 | |
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCCCN1C=C[N+](C)=C1 |
C8H15F6N2P | |
MFCD03093295 | |
1-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, 1-butyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium hexafluorophosphate v, unii-zge3n4o8q9, 1-butyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphate, 1-n-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, zge3n4o8q9, butylmethylimidazolium hexafluorophosphate, 1-methyl-3-butylimidazolium hexafluorophosphate, bmim pf6, c4mim hexafluorophosphate | |
1-butyl-3-méthylimidazol-3-ium ; Hexafluorophosphate |
Spécification
1-n-Butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate | |
8°C to 10°C | |
>350°C | |
1.4115 | |
Hygroscopic | |
1-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, 1-butyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium hexafluorophosphate v, unii-zge3n4o8q9, 1-butyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphate, 1-n-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, zge3n4o8q9, butylmethylimidazolium hexafluorophosphate, 1-methyl-3-butylimidazolium hexafluorophosphate, bmim pf6, c4mim hexafluorophosphate | |
IXQYBUDWDLYNMA-UHFFFAOYSA-N | |
1-butyl-3-méthylimidazol-3-ium ; Hexafluorophosphate | |
2734174 | |
≥98% |
174501-64-5 | |
1.365 | |
C8H15F6N2P | |
MFCD03093295 | |
14,1581 | |
Miscible with dichloromethane,chloroform,ethyl acetate. Immiscible with water,diethyl ether and hexane. | |
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCCCN1C=C[N+](C)=C1 | |
284.19 | |
284.19 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only