Learn More
1-méthylpipéridine-4-méthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15414967
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20691-89-8
Formule moléculaire C7H15NO
Poids moléculaire (g/mol) 129.203
Numéro MDL MFCD03411903
Clé InChI KJZLJGZZDNGGCA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-4-piperidinemethanol, 1-methylpiperidin-4-yl methanol, n-methyl-4-piperidinemethanol, 4-piperidinemethanol, 1-methyl, 1-methyl-4-piperidinyl methanol, 4-hydroxymethyl-1-methylpiperidine, 1-methylpiperidine-4-methanol, n-methyl-4-hydroxymethylpiperidine, 1-methyl-piperidin-4-yl-methanol, 1-methyl-4-piperidyl methan-1-ol
CID PubChem 271971
Nom IUPAC (1-méthylpipéridine-4-yl)méthanol
SMILES CN1CCC(CC1)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methylpiperidine-4-methanol
Indice de réfraction 1.476
Quantité 250 mg
Poids de la formule 129.2
Pourcentage de pureté 97%