Learn More
(1-méthylpipéride-3yl)méthylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10164104
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 14613-37-7
Formule moléculaire C7H16N2
Poids moléculaire (g/mol) 128.219
Numéro MDL MFCD06738902
Clé InChI KEDTYNCWGSIWBK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methylpiperidin-3-yl methanamine, 3-aminomethyl-1-methylpiperidine, 1-methyl-3-aminomethyl piperidine, 3-piperidinemethanamine, 1-methyl, c-1-methyl-piperidin-3-yl-methylamine, 1-methyl-3-aminomethyl-piperidine, 1-methyl-3-piperidinemethanamine, 1-1-methylpiperidin-3-yl methanamine, 1-methylpiperid-3-yl methylamine
CID PubChem 13675353
Nom IUPAC (1-méthylpipéridine-3-yl)méthanamine
SMILES CN1CCCC(C1)CN
Spécification
Nom chimique ou matériau (1-Methylpiperid-3-yl)methylamine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 128.22
Pourcentage de pureté 97%