Learn More
1-méthylimidazole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
44.92€ - 1153.74€
Identifiants chimiques
CAS | 616-47-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H6N2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 82.11 |
Numéro MDL | MFCD00005292 |
Clé InChI | MCTWTZJPVLRJOU-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1-méthyl-1h-imidazole, n-méthylimidazole, 1h-imidazole, 1-méthyl, imidazole, 1-méthyl, 1-méthyl-imidazole, 1-méthyl-1h-imidazol, n-méthylimidazol, 1-méthylimdazole, n-methylimidazol, 1-methylimdazole |
CID PubChem | 1390 |
ChEBI | CHEBI : 113454 |
Nom IUPAC | 1-méthylimidazole |
SMILES | CN1C=CN=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10607482
|
Thermo Scientific Acros
126991000 |
100 g | Flacon en verre |
44.92€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10326530
|
Thermo Scientific Acros
126995000 |
500 g | Flacon en verre |
146.73€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10078531
|
Thermo Scientific Acros
126990050 |
5 kg | Récipient en plastique |
1153.74€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
616-47-7 | |
82.11 | |
MCTWTZJPVLRJOU-UHFFFAOYSA-N | |
1390 | |
1-méthylimidazole |
C4H6N2 | |
MFCD00005292 | |
1-méthyl-1h-imidazole, n-méthylimidazole, 1h-imidazole, 1-méthyl, imidazole, 1-méthyl, 1-méthyl-imidazole, 1-méthyl-1h-imidazol, n-méthylimidazol, 1-méthylimdazole, n-methylimidazol, 1-methylimdazole | |
CHEBI : 113454 | |
CN1C=CN=C1 |
Spécification
1-méthylimidazole | |
616-47-7 | |
100.0 | |
Incolore à jaune | |
198.0°C | |
Authentique | |
C4H6N2 | |
MFCD00005292 | |
05,447 | |
1-méthyl-1h-imidazole, n-méthylimidazole, 1h-imidazole, 1-méthyl, imidazole, 1-méthyl, 1-méthyl-imidazole, 1-méthyl-1h-imidazol, n-méthylimidazol, 1-méthylimdazole, n-methylimidazol, 1-methylimdazole | |
MCTWTZJPVLRJOU-UHFFFAOYSA-N | |
1-méthylimidazole | |
1390 | |
82.12 | |
Liquide |
99% | |
98.5 | |
-2.0°C | |
1.0300 g/ml | |
92°C | |
98.5% min. (GC) | |
1.4955 à 1.4975 | |
23, 46 | |
1.03 | |
Solubilité dans l’eau : 145 g/L (25°C). Autres solubilités : soluble dans les solvants organiques | |
CN1C=CN=C1 | |
82.11 | |
CHEBI : 113454 | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS P Nocif en cas d’ingestion. Toxique par contact cutané. Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Déclaration GHS P Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l’eau et au savon. EN CAS D’INGESTION: Appeler immédiatement un CENTER ANTIPOISON / un médecin. Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols. Appeler immédiatement un CENTER ANTIPOISON / un médecin. AVERTISSEMENT : Les informations fournies sur ce site Web ont été élaborées conformément à la réglementation de l’Union européenne (UE) et sont, à notre connaissance, exactes à la date de leur publication. Les informations ne sont fournies qu’à titre indicatif pour une manipulation et une utilisation en toute sécurité. Elles
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 210-484-7
missing translation for 'rtecsNumber' : NI7000000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Recommended Storage : Ce produit devient jaune pendant le stockage
- 1-Methylimidazole
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.