Learn More
1-Méthylhomopipérazine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15411688
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
100 mL
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4318-37-0
Formule moléculaire C6H14N2
Poids moléculaire (g/mol) 114.192
Numéro MDL MFCD00059810
Clé InChI FXHRAKUEZPSMLJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methylhomopiperazine, n-methyl homopiperazine, 1-methylhomopiperazine, 1h-1,4-diazepine, hexahydro-1-methyl, hexahydro-1-methyl-1h-1,4-diazepine, 1-methyl-1,4-diazaperhydroepine, methylhomopiperazine, n-methylhomopiperizine, 4-methylhomopiperazine, 1-methylhomopiperizine
CID PubChem 228349
Nom IUPAC 1-méthyl-1,4-diazépane
SMILES CN1CCCNCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methylhomopiperazine
Densité 0.918
Point d’ébullition 74°C to 75°C (35 mmHg)
Point d’éclair 45°C (113°F)
Indice de réfraction 1.477
Quantité 100 mL
Numéro UN UN2920
Poids de la formule 114.19
Pourcentage de pureté 97%