Learn More
1-Méthylhomopipérazine, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
100 mL
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1-Methylhomopiperazine |
Densité | 0.918 |
Point d’ébullition | 74°C to 75°C (35 mmHg) |
Point d’éclair | 45°C (113°F) |
Indice de réfraction | 1.477 |
Quantité | 25 mL |
Numéro UN | UN2920 |
Poids de la formule | 114.19 |
Pourcentage de pureté | 97% |