Learn More
1-Méthylcyclopentanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11466446
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1462-03-9
Formule moléculaire C6H12O
Poids moléculaire (g/mol) 100.161
Numéro MDL MFCD00001364
Clé InChI CAKWRXVKWGUISE-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 73830
Nom IUPAC 1-méthylcyclopentan-1-ol
SMILES CC1(CCCC1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methylcyclopentanol
Point de fusion 36°C to 37°C
Densité 0.904
Point d’ébullition 135°C to 136°C
Point d’éclair 40°C (105°F)
Quantité 25 g
Numéro UN UN1325
Synonyme 1-methylcyclopentanol, 1-methyl cyclopentanol, cyclopentanol, 1-methyl, 1-methyl-cyclopentanol, 1-hydroxy-1-methylcyclopentane, cyclopentanol, methyl, 1-methyl-1-cyclopentanol, 1-methylcyclopentanolc, cyclopentanol,1-methyl
Poids de la formule 100.16
Pourcentage de pureté 98%