Learn More
1-méthylcyclohexanol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15780799
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 590-67-0
Numéro MDL MFCD00003857
Clé InChI VTBOTOBFGSVRMA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methylcyclohexanol, cyclohexanol, 1-methyl, 1-methyl-1-cyclohexanol, cyclohexanol,methyl, 1-methyl-cyclohexanol, 1-methylcyclohexyl alcohol, acmc-1b1ai, 1-methyl-cyclohexan-1-ol, 1-methyl cyclohexanol
CID PubChem 11550
Nom IUPAC 1-méthylcyclohexan-1-ol
SMILES CC1(CCCCC1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methylcyclohexanol
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 26°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9190g/mL
Point d’ébullition 168°C (752.0 mmHg)
Point d’éclair 67°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C7H14O
Formule linéaire CH3C6H10OH
Indice de réfraction 1.4590 to 1.461
Quantité 100 g
Beilstein 06, 11
Gravité spécifique 0.919
Poids moléculaire (g/mol) 114.19
Poids de la formule 114.19
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Liquide après fusion