Learn More
Bromure de 1-méthylbutylzinc, 0,5 M dans THF, emballé sous Argon dans des flacons ChemSeal™ refermables
Code produit. 15455315
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methylbutylzinc bromide
Note relative au nom Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 308796-07-8
Densité 0.961
Formule moléculaire C5H11BrZn
Numéro MDL MFCD01311408
Quantité 50 mL
Numéro UN UN3399
Sensibilité Air sensitive; May form a precipitate
Synonyme 1-methylbutylzinc bromide solution, 2-pentylzinc bromide, 1-methylbutylzinc bromide, bromozinc 1+ ,pentane, bromo pentan-2-yl zinc, 2-pentylzinc bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 1-methylbutylzinc bromide solution, 0.5 m in thf, 1-methylbutylzinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
Clé InChI DVLFKZPWUOKFIL-UHFFFAOYSA-M
SMILES CCC[CH-]C.[Zn+]Br
Nom IUPAC bromozinc(1+);pentane
Poids moléculaire (g/mol) 216.427
CID PubChem 3602244
Poids de la formule 216.43