Learn More
1-méthyl-5-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl)indoline, 97 %, Thermo Scientific™
144.00€ - 325.00€
Identifiants chimiques
CAS 934570-43-1
Formule moléculaire C15H22BNO2
Poids moléculaire (g/mol) 259.16
Numéro MDL MFCD09879913
Clé InChI CZYIGZLFKRAXMV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl indoline, 1-methyl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2,3-dihydroindole, 1-methylindoline-5-boronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-1-methylindolin-5-yl-1,3,2-dioxaborolane, 1-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2,3-dihydro-1h-indole, 1-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2,3-dihydroindole
CID PubChem 24229591
Nom IUPAC 1-méthyl-5-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl)-2,3-dihydroindole
SMILES CN1CCC2=C1C=CC(=C2)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10622285
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Maybridge
CC58739CB
250 mg Flacon en verre ambré
144.00€
250mg
10560904
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Maybridge
CC58739DA
1 g Flacon en verre ambré
325.00€
1g
Identifiants chimiques
934570-43-1
259.16
CZYIGZLFKRAXMV-UHFFFAOYSA-N
24229591
CN1CCC2=C1C=CC(=C2)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
C15H22BNO2
MFCD09879913
1-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl indoline, 1-methyl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2,3-dihydroindole, 1-methylindoline-5-boronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-1-methylindolin-5-yl-1,3,2-dioxaborolane, 1-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2,3-dihydro-1h-indole, 1-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2,3-dihydroindole
1-méthyl-5-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl)-2,3-dihydroindole
Spécification
1-Methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)indoline
96.5
97%
MFCD09879913
CZYIGZLFKRAXMV-UHFFFAOYSA-N
1-méthyl-5-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl)-2,3-dihydroindole
24229591
97%
934570-43-1
100.0
C15H22BNO2
1-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl indoline, 1-methyl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2,3-dihydroindole, 1-methylindoline-5-boronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-1-methylindolin-5-yl-1,3,2-dioxaborolane, 1-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2,3-dihydro-1h-indole, 1-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2,3-dihydroindole
CN1CCC2=C1C=CC(=C2)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
259.16
259.15
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque une irritation cutanée.
Nocif par inhalation.
Provoque une grave irritation oculaire.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Peut irriter les voies respiratoires.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement