Learn More
(1-méthyl-4-pipéridnyl)méthanamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10265844
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 7149-42-0
Formule moléculaire C7H16N2
Poids moléculaire (g/mol) 128.22
Numéro MDL MFCD05022430
Clé InChI AGTPSAZJSOQXHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methylpiperidin-4-yl methanamine, 1-methyl-piperidin-4-methylamine, 1-methyl-4-piperidinyl methanamine, 4-piperidinemethanamine, 1-methyl, 1-1-methylpiperidin-4-yl methanamine, 1-methyl-4-aminomethyl piperidine, 4-aminomethyl-1-methylpiperidine, c-1-methyl-piperidin-4-yl-methylamine, 1-methylpiperidine-4-methylamine
CID PubChem 81574
Nom IUPAC (1-méthylpipéridine-4-yl)méthanamine
SMILES CN1CCC(CN)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau (1-Methyl-4-piperidinyl)methanamine
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 128.22
Pourcentage de pureté 97%