Learn More
1-méthyl-3-thien-2-yl-1H-pyrazole-5-carbalaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10739405
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 879896-48-7
Formule moléculaire C9H8N2OS
Poids moléculaire (g/mol) 192.24
Numéro MDL MFCD08435884
Clé InChI RKARRIJZFBGKSH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-3-thien-2-yl-1h-pyrazole-5-carbaldehyde, 1-methyl-3-thiophen-2-yl-1h-pyrazole-5-carbaldehyde, 1-methyl-3-thien-2-yl-1h-pyrazole-5-carboxaldehyde, 1h-pyrazole-5-carboxaldehyde,1-methyl-3-2-thienyl, 2-methyl-5-thiophen-2-yl pyrazole-3-carbaldehyde, 1-methyl-3-2-thienyl-1h-pyrazole-5-carbaldehyde, 1-methyl-3-2-thienyl pyrazole-5-carbaldehyde, 1-methyl-3-2-thienyl-pyrazole-5-carbaldehyde, 2-5-formyl-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl thiophene
CID PubChem 18525809
Nom IUPAC 2-méthyl-5-thiophène-2-ylpyrazole-3-carbalaldéhyde
SMILES CN1N=C(C=C1C=O)C1=CC=CS1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-3-thien-2-yl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 192.24
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Methyl-3-thien-2-yl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 1-Methyl-3-thien-2-yl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde