Learn More
1-Méthyl-3-phénylpipérazine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
55.70€ - 572.00€
Identifiants chimiques
CAS | 5271-27-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C11H16N2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 176.263 |
Numéro MDL | MFCD03411603 |
Clé InChI | IRMBVBDXXYXPEW-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1-methyl-3-phenyl-piperazine, 1-n-methyl-3-phenyl-piperazine, 1-methyl-3-phenyl piperazine, piperazine, 1-methyl-3-phenyl, +/--3-phenyl-1-methylpiperazine, dl-1-methyl-3-phenyl-piperazine, 1-methyl-3-phenyl-1-piperazine, pubchem8578, 3-phenyl-1-methylpiperazine, +/-, n-methyl-3-phenylpiperazine |
CID PubChem | 2760009 |
Nom IUPAC | 1-méthyl-3-phénylpipérazine |
SMILES | CN1CCNC(C1)C2=CC=CC=C2 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11421500
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26924.03 |
1 g |
55.70€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11431500
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26924.06 |
5 g |
161.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11441500
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26924.14 |
25 g |
572.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
5271-27-2 | |
176.263 | |
IRMBVBDXXYXPEW-UHFFFAOYSA-N | |
2760009 | |
CN1CCNC(C1)C2=CC=CC=C2 |
C11H16N2 | |
MFCD03411603 | |
1-methyl-3-phenyl-piperazine, 1-n-methyl-3-phenyl-piperazine, 1-methyl-3-phenyl piperazine, piperazine, 1-methyl-3-phenyl, +/--3-phenyl-1-methylpiperazine, dl-1-methyl-3-phenyl-piperazine, 1-methyl-3-phenyl-1-piperazine, pubchem8578, 3-phenyl-1-methylpiperazine, +/-, n-methyl-3-phenylpiperazine | |
1-méthyl-3-phénylpipérazine |
Spécification
1-Methyl-3-phenylpiperazine | |
56°C to 60°C | |
C11H16N2 | |
UN2811 | |
1-methyl-3-phenyl-piperazine, 1-n-methyl-3-phenyl-piperazine, 1-methyl-3-phenyl piperazine, piperazine, 1-methyl-3-phenyl, +/--3-phenyl-1-methylpiperazine, dl-1-methyl-3-phenyl-piperazine, 1-methyl-3-phenyl-1-piperazine, pubchem8578, 3-phenyl-1-methylpiperazine, +/-, n-methyl-3-phenylpiperazine | |
CN1CCNC(C1)C2=CC=CC=C2 | |
176.263 | |
176.26 |
5271-27-2 | |
85°C (0.5 mmHg) | |
MFCD03411603 | |
Air Sensitive | |
IRMBVBDXXYXPEW-UHFFFAOYSA-N | |
1-méthyl-3-phénylpipérazine | |
2760009 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H318-H302-H312-H315
Provoque de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Provoque une irritation cutanée.
P264b-P270-P280-P301+P312-P302+P352-P305+P351+P338-P310-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312-H315-H318
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 432-360-3
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only