Learn More
(1-méthyl-3-phényl-1H-pyrazol-5-yl)méthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10133274
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 864068-97-3
Formule moléculaire C11H12N2O
Poids moléculaire (g/mol) 188.23
Numéro MDL MFCD08271942
Clé InChI GRHZYDGKXPVLEH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-3-phenyl-1h-pyrazol-5-yl methanol, 2-methyl-5-phenylpyrazol-3-yl methanol, 1h-pyrazole-5-methanol,1-methyl-3-phenyl, 5-hydroxymethyl-1-methyl-3-phenyl-1h-pyrazole, 1-methyl-3-phenylpyrazol-5-yl methan-1-ol
CID PubChem 7537632
Nom IUPAC (2-méthyl-5-phénylpyrazol-3-yl)méthanol
SMILES CN1C(=CC(=N1)C2=CC=CC=C2)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau (1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)methanol
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 188.23
Pourcentage de pureté 97%