Learn More
1-Méthyl-2-pyrrolidinone, CHROMASOLV™ Plus, pour HPLC, ≥99 %, Honeywell Riedel-de Haen
CHROMASOLV™ Plus, pour HPLC, ≥ 99 %
163.48€ - 1115.32€
Identifiants chimiques
CAS | 872-50-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H9NO |
Poids moléculaire (g/mol) | 99.133 |
Numéro MDL | MFCD00003193 |
Clé InChI | SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1-methyl-2-pyrrolidinone, n-methyl-2-pyrrolidone, n-methylpyrrolidone, 1-methyl-2-pyrrolidone, methylpyrrolidone, m-pyrol, n-methyl-2-pyrrolidinone, n-methylpyrrolidinone, 1-methylpyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 1-methyl |
CID PubChem | 13387 |
ChEBI | CHEBI:7307 |
Nom IUPAC | 1-méthylpyrrolidine-2-one |
SMILES | CN1CCCC1=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15662840
|
Honeywell-Chromasolv
270458-1L |
1 L | Flacon en verre |
163.48€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15672840
|
Honeywell-Chromasolv
270458-2.5L |
2.5 L | Flacon en verre |
449.14€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15682840
|
Honeywell-Chromasolv
270458-4X4L |
4 x 4 L | Flacon en verre | N/A | |||||
Description
- Pour HPLC, spectrophotométrie et analyse environnementale
- Testés pour la compatibilité HPLC via l’analyse de gradient et la spectroscopie UV-VIS
- Profil d’impuretés UV faible
- Ligne de base LC du gradient à faible niveau d’impuretés
- Très faibles niveaux d’impuretés non volatiles
Identifiants chimiques
872-50-4 | |
99.133 | |
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N | |
13387 | |
1-méthylpyrrolidine-2-one |
C5H9NO | |
MFCD00003193 | |
1-methyl-2-pyrrolidinone, n-methyl-2-pyrrolidone, n-methylpyrrolidone, 1-methyl-2-pyrrolidone, methylpyrrolidone, m-pyrol, n-methyl-2-pyrrolidinone, n-methylpyrrolidinone, 1-methylpyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 1-methyl | |
CHEBI:7307 | |
CN1CCCC1=O |
Spécification
1-Methyl-2-pyrrolidinone | |
CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, ≥99% | |
872-50-4 | |
1.028 g/mL at 25 °C(lit.) | |
91°C | |
C5H9NO | |
106420 | |
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N | |
1-méthylpyrrolidine-2-one | |
13387 | |
99.13 | |
HPLC |
-24°C (literature) | |
max. 0.01 at 400 nm, max. 0.01 at 350 nm, max. 0.10 at 325 nm, max. 0.50 at 300 nm, max. 1.0 at 285 nm | |
100.0000% | |
204°C | |
C5H9NO | |
MFCD00003193 | |
1-methyl-2-pyrrolidinone, n-methyl-2-pyrrolidone, n-methylpyrrolidone, 1-methyl-2-pyrrolidone, methylpyrrolidone, m-pyrol, n-methyl-2-pyrrolidinone, n-methylpyrrolidinone, 1-methylpyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 1-methyl | |
CN1CCCC1=O | |
99.133 | |
CHEBI:7307 | |
>99% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 1980 jours à compter de la date de fabrication
missing translation for 'einecsNumber' : 212-828-1
Recommended Storage : Temp. ambiante
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- 1-Methyl-2-pyrrolidinone
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H360D-Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: N-Methyl-2-pyrrolidone