Learn More
1-Méthyl-2-pyrrolidinone, réactif ACS, Honeywell
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1-Methyl-2-pyrrolidinone |
Beilstein | 106420 |
Poids de la formule | 99.13g/mol |
Pourcentage de pureté | ≥99% |
Qualité | ACS Reagent |
Densité | 1.028g/mL at 25°C |
Quantité | 500 mL |
Limite d’explosion | 0.095 |
Point d’éclair | 91°C (195.8°F) |
Température d’allumage | 518°F |