Learn More
1-Méthyl-2-pyrrolidinone, 99 %, qualité réactif, Honeywell™
Code produit. 15627970
Click to view available options
Quantité:
1 L
18 L
25 L
4 x 4 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Bidon en acier inoxydable
Bouteille en verre
Stainless Steel Can
Qualité réactif, 99 %
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 872-50-4
Formule moléculaire C5H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 99.133
Numéro MDL MFCD00003193
Clé InChI SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-2-pyrrolidinone, n-methyl-2-pyrrolidone, n-methylpyrrolidone, 1-methyl-2-pyrrolidone, methylpyrrolidone, m-pyrol, n-methyl-2-pyrrolidinone, n-methylpyrrolidinone, 1-methylpyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 1-methyl
CID PubChem 13387
ChEBI CHEBI:7307
Nom IUPAC 1-méthylpyrrolidine-2-one
SMILES CN1CCCC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-2-pyrrolidinone
pH 8.5 to 10 (at 100.00g/L 20°C)
Point de fusion -24°C
Couleur Incolore
Densité 1.028g/mL at 25°C
Point d’ébullition 204°C (1013 hPa)
Quantité 25 L
Limite d’explosion 0.095
Point d’éclair 91°C (195.8°F)
Température d’allumage 518°F
Odeur Amine-like
Conditionnement Bidon en acier inoxydable
Forme physique Liquid
Tension de vapeur 0.99mmHg (40°C), 0.29mmHg (20°C)
Beilstein 106420
Poids de la formule 99.13g/mol
Pourcentage de pureté 0.99