Learn More
1-Méthyl-2-pyrrolidinone, 99,5 %, pour HPLC, Thermo Scientific Chemicals
43.00€ - 270.00€
Identifiants chimiques
CAS | 872-50-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H9NO |
Poids moléculaire (g/mol) | 99.133 |
Numéro MDL | MFCD00003193 |
Clé InChI | SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1-methyl-2-pyrrolidinone, n-methyl-2-pyrrolidone, n-methylpyrrolidone, 1-methyl-2-pyrrolidone, methylpyrrolidone, m-pyrol, n-methyl-2-pyrrolidinone, n-methylpyrrolidinone, 1-methylpyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 1-methyl |
CID PubChem | 13387 |
ChEBI | CHEBI:7307 |
Nom IUPAC | 1-méthylpyrrolidin-2-one |
SMILES | CN1CCCC1=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10478172
|
Thermo Scientific Acros
368451000 |
100 mL | Bouteille en verre |
43.00€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10384312
|
Thermo Scientific
368450010 |
1 L | Bouteille en verre |
137.00€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10784753
|
Thermo Scientific Acros
368450025 |
2.5 L | Bouteille en verre |
270.00€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Pour HPLCIdentifiants chimiques
872-50-4 | |
99.133 | |
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N | |
13387 | |
1-méthylpyrrolidin-2-one |
C5H9NO | |
MFCD00003193 | |
1-methyl-2-pyrrolidinone, n-methyl-2-pyrrolidone, n-methylpyrrolidone, 1-methyl-2-pyrrolidone, methylpyrrolidone, m-pyrol, n-methyl-2-pyrrolidinone, n-methylpyrrolidinone, 1-methylpyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 1-methyl | |
CHEBI:7307 | |
CN1CCCC1=O |
Spécification
1-Methyl-2-pyrrolidinone | |
0.01 max. at 340nm, 0.01 max. at 450nm, 0.1 max. at 320nm, 0.5 max. at 300nm, 1 max. at 285nm | |
99.4 | |
1.0300g/mL | |
91°C | |
1.4690 to 1.4710 | |
1.03 | |
MFCD00003193 | |
21, 237 | |
01,696; 02,281; 09,316; 11,346 | |
1-methyl-2-pyrrolidinone, n-methyl-2-pyrrolidone, n-methylpyrrolidone, 1-methyl-2-pyrrolidone, methylpyrrolidone, m-pyrol, n-methyl-2-pyrrolidinone, n-methylpyrrolidinone, 1-methylpyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 1-methyl | |
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N | |
1-méthylpyrrolidin-2-one | |
13387 | |
99.13 | |
HPLC |
-24.0°C | |
872-50-4 | |
100.0 | |
202.0°C | |
Liquide | |
99.5% | |
C5H9NO | |
1.67 mPa.s (20°C) | |
0.05% max. (K.F.) | |
15, 6190 | |
Solubility in water: 1000g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents | |
CN1CCCC1=O | |
99.133 | |
CHEBI:7307 | |
99.5% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque une grave irritation oculaire.
Provoque une irritation cutanée.
Peut irriter les voies respiratoires.
Peut nuire au fœtus.
GHS P Statement:
Obtain special instructions before use.
IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
danger
- 1-Methyl-2-pyrrolidinone
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H360D-Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
RUO – Research Use Only