Learn More
(1-méthyl-2-pipéridnyl)méthanamine, 97 %, Thermo Scientific™
87.35€ - 453.00€
Identifiants chimiques
CAS | 5298-72-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H16N2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 128.22 |
Numéro MDL | MFCD05022432 |
Clé InChI | PPUMJZMVFCLQBI-UHFFFAOYNA-N |
CID PubChem | 2794677 |
SMILES | CN1CCCCC1CN |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10612025
|
Thermo Scientific Maybridge
MO01154CB |
250 mg | Flacon en verre ambré |
87.35€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10696483
|
Thermo Scientific Maybridge
MO01154DA |
1 g | Flacon en verre ambré |
246.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10450584
|
Thermo Scientific Maybridge
MO01154DE |
5 g | Flacon en verre ambré |
453.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Identifiants chimiques
5298-72-6 | |
128.22 | |
PPUMJZMVFCLQBI-UHFFFAOYNA-N | |
CN1CCCCC1CN |
C7H16N2 | |
MFCD05022432 | |
2794677 |
Spécification
(1-Methyl-2-piperidinyl)methanamine | |
0.9102g/mL | |
C7H16N2 | |
1-methylpiperidin-2-yl methanamine, 1-methyl-2-piperidinyl methanamine, 2-piperidinemethanamine, 1-methyl, 1-1-methylpiperidin-2-yl methanamine, c-1-methyl-piperidin-2-yl-methylamine, 1-methyl-2-piperidnyl methanamine, 1-methyl-2-piperidyl methylamine, pubchem8033, 1-methyl-2-aminomethylpiperidine, 2-piperidinemethanamine,1-methyl | |
CN1CCCCC1CN | |
128.22 | |
128.22 |
5298-72-6 | |
97% | |
MFCD05022432 | |
PPUMJZMVFCLQBI-UHFFFAOYNA-N | |
(1-méthylpipéridine-2-yl)méthanamine | |
2794677 | |
97% |