Learn More
Ester pinacolique d’acide 1-méthyl-1H-pyrazole-4-boronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
45.21€ - 156.00€
Identifiants chimiques
CAS | 761446-44-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H17BN2O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 208.07 |
Numéro MDL | MFCD03789259 |
Clé InChI | UCNGGGYMLHAMJG-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-methylpyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 1-methyl-1h-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-methyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-methyl-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 1-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 1-methyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 1-methyl-4-pyrazoleboronic acid pinacol ester |
CID PubChem | 2773987 |
Nom IUPAC | 1-méthyl-4-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazole |
SMILES | CN1C=C(C=N1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15460416
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H53139.MD |
250 mg | |||||||
15450416
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H53139.03 |
1 g |
156.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is a reagent used for Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions, transesterification reactions. It is involved in several reactions as a reagent for the preparation of aminothiazoles as γ-secretase modulators,amino-pyrido-indol-carboxamides, as potential JAK2 inhibitors for myeloproliferative disorders therapy, pyridine derivatives as TGF-β1 and active A signaling inhibitors and MK-2461 analogs as inhibitors of c-Met kinase for the treatment of cancer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsIl s’agit d’un réactif utilisé pour les réactions de couplage croisé de Suzuki-Miyaura, les réactions de transestérification. Il est impliqué dans plusieurs réactions en tant que réactif pour la préparation des aminothiazoles en tant que modulateurs de la sécrétaseγ amino-pyrido-indol-carboxamides, comme inhibiteurs potentiels de JAK2 pour la thérapie des troubles myéloprolifératifs, dérivés de la pyridine comme TGF-β1 et les inhibiteurs de signalisation A actifs et les analogues 2461 MK- comme inhibiteurs de la kinase c-Met pour le traitement du cancer.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec. Veiller à une ventilation suffisante. Incompatible avec les agents oxydants.
Identifiants chimiques
761446-44-0 | |
208.07 | |
UCNGGGYMLHAMJG-UHFFFAOYSA-N | |
2773987 | |
CN1C=C(C=N1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1 |
C10H17BN2O2 | |
MFCD03789259 | |
1-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-methylpyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 1-methyl-1h-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-methyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-methyl-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 1-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 1-methyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 1-methyl-4-pyrazoleboronic acid pinacol ester | |
1-méthyl-4-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazole |
Spécification
1-Methyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester | |
59°C to 64°C | |
MFCD03789259 | |
Slightly soluble in water. | |
CN1C=C(C=N1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1 | |
208.07 | |
208.07 |
761446-44-0 | |
C10H17BN2O2 | |
1-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-methylpyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 1-methyl-1h-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-methyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-methyl-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 1-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 1-methyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 1-methyl-4-pyrazoleboronic acid pinacol ester | |
UCNGGGYMLHAMJG-UHFFFAOYSA-N | |
1-méthyl-4-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazole | |
2773987 | |
97% |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H301-H315-H319-H335
Toxic if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures
RUO – Research Use Only