Learn More
Acide 1-méthyl-1H-pyrazole-3-carboxylique, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10226753
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 25016-20-0
Formule moléculaire C5H6N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 126.12
Numéro MDL MFCD00464254
Clé InChI YBFIKNNFQIBIQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1-methyl, 3-carboxy-1-methyl-1h-pyrazole, zlchem 1152, acmc-209ggi, 1-methylpyrazolecarboxylic acid, 1-methyl-pyrazole-3-carboxylic acid, pyrazole-3-carboxylic acid, 1-methyl, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 1-methyl, 1-methyl-1h-4-pyrazole-3-carboxylic acid
CID PubChem 573176
ChEBI CHEBI:74738
Nom IUPAC Acide 1-méthylpyrazole-3-carboxylique
SMILES CN1C=CC(=N1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 126.11
Pourcentage de pureté 95%