Learn More
(1-méthyle-1H-indol-6-yl)méthanol, 97 %, Thermo Scientific™
51.50€ - 132.00€
Identifiants chimiques
CAS 199590-00-6
Formule moléculaire C10H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 161.204
Numéro MDL MFCD08690252
Clé InChI YDMPSBJXPPXTCM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-1h-indol-6-yl methanol, 1-methylindol-6-yl methanol, 1-methyl-6-indolyl methanol, 1h-indole-6-methanol,1-methyl, 1h-indole-6-methanol, 1-methyl, 6-hydroxymethyl-1-methylindole, 1-methyl-1h-indole-6-methanol, 6-hydroxymethyl-n-methylindole, 1-methyl-1h-indol-6-yl methanol saltdata: free
CID PubChem 18673032
Nom IUPAC (1-méthylindol-6-yl)méthanol
SMILES CN1C=CC2=C1C=C(C=C2)CO
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10712094
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Maybridge
CC44209CB
250 mg Flacon en verre ambré
51.50€
250mg
10155893
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Maybridge
CC44209DA
1 g Flacon en verre ambré
132.00€
1g
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Nocif par contact cutané.
Nocif par inhalation.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
Nocif en cas d’ingestion.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
(1-méthyle-1H-indol-6-yl)méthanol, 97 %, Thermo Scientific™