Learn More
(1-Méthyl-1H-imidazol-4-yl)méthylamine, 95 %, Thermo Scientific™
143.00€ - 1435.00€
Identifiants chimiques
CAS | 486414-83-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H9N3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 111.15 |
Numéro MDL | MFCD06411536 |
Clé InChI | YSEAGFBRAQOCFM-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 2795114 |
Nom IUPAC | (1méthylimidazol-4-yl)méthanamine |
SMILES | CN1C=NC(CN)=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10423312
|
Thermo Scientific Maybridge
CC03613CB |
250 mg | Flacon en verre ambré |
143.00€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10738534
|
Thermo Scientific Maybridge
CC03613DA |
1 g | Flacon en verre ambré |
362.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10021034
|
Thermo Scientific Maybridge
CC03613DE |
5 g | Flacon en verre ambré |
1435.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Identifiants chimiques
486414-83-9 | |
111.15 | |
YSEAGFBRAQOCFM-UHFFFAOYSA-N | |
(1méthylimidazol-4-yl)méthanamine |
C5H9N3 | |
MFCD06411536 | |
2795114 | |
CN1C=NC(CN)=C1 |
Spécification
(1-Methyl-1H-imidazol-4-yl)methylamine | |
95% | |
MFCD06411536 | |
YSEAGFBRAQOCFM-UHFFFAOYSA-N | |
(1méthylimidazol-4-yl)méthanamine | |
2795114 | |
95% |
486414-83-9 | |
C5H9N3 | |
1-methyl-1h-imidazol-4-yl methanamine, 1-methyl-1h-imidazol-4-yl methylamine, 1h-imidazole-4-methanamine, 1-methyl, 1-methylimidazol-4-yl methanamine, 4-aminomethyl-1-methylimidazole, c-1-methyl-1h-imidazol-4-yl-methylamine, 1-1-methylimidazol-4-yl methanamine, 4-aminomethyl-1-methyl-1h-imidazole, 1h-imidazole-4-methanamine,1-methyl, 1-methyl-1h-imidazol-4-yl methyl amine | |
CN1C=NC(CN)=C1 | |
111.15 | |
111.15 |